Learn More
Ácido fórmico, 99,0+%, Optima™ apto para LC/MS, Fisher Chemical
Código de producto. 10797488 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0,5 ml
10AMP.
1mL.
2mL.
50mL
Envase:
Ampolla
Ampollas
Frasco de polietileno Nalgene™
Tamaño de la unidad:
0,5 AMP
1 ml
10 AMP
2 ML
50 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10797488 10AMP. Ampollas 10 AMP
10780320 0,5 ml Ampolla 0,5 AMP
10473038 1mL. Ampollas 1 ml
10063427 2mL. Ampolla 2 ML
10596814 50mL Frasco de polietileno Nalgene™ 50 ml
5 options
Código de producto. 10797488
Marca: Fisher Chemical A11710X1AMP
Solicitar formato a granel o personalizado
Adecuado como aditivo de fase móvil para LC/MS y UHPLC/MS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64-18-6
Fórmula molecular CH2O2
Número MDL 3297
Clave InChI BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC ácido fórmico
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Formic acid
pH 2,1
Punto de fusión de 8 °C
Punto de ebullición de 101 °C
Color Incolora
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99.0 %
SMILES OC=O
Peso molecular (g/mol) 46.03
Formula Weight (peso de la fórmula) 46.02g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.0%
Cantidad 10AMP.
Envase Ampollas
Forma física Líquido
Presión de vapor 44 mbar a 20 °C
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Formic acid, OPTIMA LC/MS Grade (99.5%)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Formic acid