Learn More
Ácido fórmico, 99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25mL
1L
2,5 l
10L.
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Formic acid |
Punto de fusión | de 8,0 °C |
Punto de ebullición | de 101,0 °C |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
Fórmula lineal | HCO2H |
Beilstein | 02, 8 |
Fieser | 01,404; 02,202; 03,147; 04,239; 05,316; 07,160; 08,232; 09,226; 11,243; 13,107; 16,177 |
Índice Merck | 15, 4269 |
Información de solubilidad | Solubilidad en agua: miscible.Otras solubilidades: soluble en alcohol, éter y glicerina |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 46.02 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Formic acid
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.