Learn More
Ácido fórmico, 99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3734368 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25mL
1L
2,5 l
10L.
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
10 litros
2.50 litro
25 ML
Código de producto. 10627431
Marca: Thermo Scientific Acros 270480250
Solicitar formato a granel o personalizado
Ácido fórmico, 99 %, CH2O2, número de CAS-64-18-6, acide formique, ácido amínico, bilorin, collo-bueglatt, formira, formisoton, ácido formílico, ácido carboxílico de hidrógeno, ácido metanoico, alcohol miricílico, 2,5 l, presión de vapor:44 mbar a 20 °C, 02, 8, 101,0 °C, 0,1 ppm máx., CHEBI:30751, 5 ppm máx., sin designar
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64-18-6
Fórmula molecular CH2O2
Peso molecular (g/mol) 46.025
Número MDL MFCD00003297
Clave InChI BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
PubChem CID 284
ChEBI CHEBI:30751
Nombre IUPAC ácido fórmico
SMILES C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Formic acid
Punto de fusión 8,0 °C
Punto de ebullición 101,0 °C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Fórmula lineal HCO2H
Beilstein 02, 8
Fieser 01,404; 02,202; 03,147; 04,239; 05,316; 07,160; 08,232; 09,226; 11,243; 13,107; 16,177
Índice Merck 15, 4269
Información de solubilidad Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and glycerine
Formula Weight (peso de la fórmula) 46.02
Porcentaje de pureza 99%
Grado Analítica
Densidad 1.2200g/mL
Cantidad 25mL
Temperatura de inflamación 50 °C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de plástico
Forma física Líquido
Índice de refracción Desde 1,3700 hasta 1,3720
Gravedad específica 1,22
Presión de vapor Presión de vapor: 44 mbar a 20 °C
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Formic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.