Learn More
Ácido fórmico (sin aldehído/secuenciación), Fisher BioReagents™
Código de producto. 10736834
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
500 ML
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10736834 500 mL Frasco de polietileno 500 ML
1 options
Código de producto. 10736834
Marca: Fisher BioReagents BP1215500
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
El ácido fórmico se utiliza en las reacciones de secuenciación de ADN Maxam-Gilbert y otras aplicaciones biológicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Formic Acid
Nombre de nota Aldehyde-free
pH 2.1
CAS 64-18-6, 7732-18-5
Punto de fusión 8°C
Punto de ebullición 101°C
Color Incolora
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥88.0 %
Fórmula molecular CH2O2
Fórmula lineal HCOOH
Número UN 1779
Índice Merck 15, 4269
Sinónimo methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
Clave InChI BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(=O)O
Nombre IUPAC ácido fórmico
Peso molecular (g/mol) 46.025
PubChem CID 284
ChEBI CHEBI:30751
Formula Weight (peso de la fórmula) 46.02
Porcentaje de pureza ≥88.0%
Grado Secuenciación
Densidad 1.220g/cm³
Cantidad 500 mL
Envase Frasco de polietileno
Forma física Líquido
Residuos después de la evaporación 0.002% max.
Presión de vapor 44mbar at 20°C
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Formic acid (> 85%)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Formic acid