Learn More
Ácido fórmico d2, para RMN, + 99 % del átomo D, solución al 95 % en D2O, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para NMR
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Formic acid-d2 |
Forma física | Líquido |
Color | Incolora |
Nombre de nota | 99+ atom % D (95% in D2O) |
Densidad | 1.2700g/mL |
Deuterio (D) | 99,0% mín |
Temperatura de inflamación | de 50 °C |
Envase | Frasco de vidrio |
Gravedad específica | 1,27 |
Cantidad | 10g |