Learn More
Poulten Graf™ Dispensador de seguridad Optifix™ Fortuna™
For dispensing of strong acids and aggressive chemicals (no HF). Poulten Graf™ Fortuna™ Optifix™ Safety Dispensers have a dispensing cylinder made of glass and a PTFE-encased piston with sealing lip.
Marca: Poulten Graf™ 101 10738S
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
Para la dispensación de ácidos fuertes y productos químicos agresivos (sin HF).Los dispensadores de seguridad Poulten Graf™ Fortuna™ Optifix™ tienen un cilindro de dispensación de vidrio y un pistón recubierto de PTFE con lengüeta de sellado.
- Fabricado de acuerdo con DIN EN ISO 9001:2008 con materiales de muy buena calidad
- Con certificado, numerado individualmente
- El cilindro de dispensación de vidrio está recubierto con plástico para evitar roturas
- Tapón ergonómico de PP con sistema de ajuste de volumen para proteger los dedos
- La graduación en la escala está hecha a láser y es fácil leer
- Ajuste de volumen rápido y sencillo con ajuste preciso adicional
Especificaciones
Seguridad Outfix | |
De 2 a 10 ml | |
Pistón con revestimiento de PTFE, llave de paso y válvula del ventilador |