Learn More
Poulten & Graf GmbH Dispensador Safety S Optifix™ Fortuna™
Código de producto. 11798286
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 20 a 100 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11798286
Marca: Poulten & Graf GmbH 101 10751S
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El dispensador Safety S Poulten & Graf GmbH FORTUNA™ OPTIFIX™ cuenta con triple sellado por seguridad para cuando se trabaja con ácidos y otros líquidos corrosivos.
  • Para dispensar ácidos fumantes fuertes y líquidos muy abrasivos
  • Sin resorte metálico
  • El líquido dosificador no se contamina
Especificaciones
Exactitud 0,6%
Tipo de producto Dispensador para Bottletop
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad EN ISO 8655:5
Descripción DISPENSADOR OPTIFIX SAFETY S.
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Volumen (métrico) De 20 a 100 ml
Incluye 2 adaptadores de PTFE GL 40 y GL 45
Incrementos 2 ml
Modelo Dispensador OPTIFIX SAFETY S
Precisión 0,2%
Garantía 1 año