Learn More
Poulten Graf™ Jeringa con punta Luer-Tip de vidrio Fortuna™ Optima™
Código de producto. 10405461
Click to view available options
Volumen (métrico):
2 ml
5 ml
10 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10405461
Marca: Poulten Graf™ 7 10227
Excelentes para la industria farmacéutica, cosmética y biotecnológica. Las jeringas de punta Luer totalmente de vidrio Poulten Graf™ Fortuna™ Optima™ están disponibles con un pistón intercambiable.
  • Cumple con las normas CE e EN 46001.
  • Esterilizables en autoclave a 134 °C
  • Fabricadas con vidrio Durobax™
  • Con graduación permanente en ámbar
  • Resistente a ácidos y álcalis
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad CE EN 46001
Material Borosilicate Glass
Descripción Graduación en ámbar
Tipo de producto Jeringa de vidrio de punta Luer-Tip
Graduaciones 0,1 ml
Cantidad 1 por unidad
Volumen (métrico) 2 ml
Tipo de conexión Punta Luer
Graduated Sí