Learn More
Cole Parmer Juego de calibración de micrómetros Fowler
El juego de calibración de micrómetros Fowler es ideal para el personal de mantenimiento y los técnicos, así como para los usuarios principiantes y profesionales.
Marca:  Cole Parmer 97236-02
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 11789789
  • 428.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 26-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
El juego de calibración de micrómetros Fowler es ideal para el personal de mantenimiento y los técnicos, así como para los usuarios principiantes y profesionales.
  • Se utiliza un indicador de anillo para medir, verificar y/o calibrar los tamaños de diámetro del indicador.
  • Los kits de indicadores de anillo se ofrecen en tamaños que van desde 0,1587 cm (0,0625 pulg.) hasta 10,16 cm (4 pulg.), y están disponibles con bloques de acero estándar, o para resistencia a la abrasión y corrosión, elija bloques de cerámica a base de circonio.
  • Para obtener las mediciones más precisas, se proporcionan servicios de calibración trazable según el NIST para los bloques de medición.
  • Los kits de bloques de diámetros de calibración están disponibles con bloques de acero o bloques de cerámica a base de circonio, que son resistentes a la abrasión y la corrosión.
  • Los kits incluyen una caja protectora de madera y un certificado de trazabilidad según el NIST
Especificaciones
Especificaciones
Ruler