Learn More
FPA 124, Tocris Bioscience™
Código de producto. 30001445
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Akt/PKB inhibitor
Akt/PKB inhibitor (IC50 = 100 nM) that interacts with the PH and kinase domains. Inhibits cell proliferation in various cancer cell lines in vitro and decreases NF-κB activity and tumor load in vivo.
CAS 902779-59-3
Fórmula molecular C11H9Cl2CuN3O2S
Peso molecular (g/mol) 381.718
Clave InChI HZRXQEVFXXQYFS-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo Dichloro[(2Z)-2-[(4-oxo-4H-1-benzopyran-3-yl)methylene]hydrazinecarbothioamide copper complex
PubChem CID 102586612
Nombre IUPAC dichlorocopper;[(4-oxochromen-3-yl)methylideneamino]thiourea
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C(=CO2)C=NNC(=S)N.Cl[Cu]Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material FPA 124
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 381.73
Porcentaje de pureza >98%