Learn More
VACUUBRAND™ Juntas tóricas de FPM
2.70€ - 11.34€
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10000512
|
BrandTech™ VACUUBRAND™
23120553 |
28 x 2,5mm |
11.34€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10010522
|
VACUUBRAND™
23120790 |
13 x 2mm |
2.89€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11919781
|
VACUUBRAND™
20637090 |
28 x 1,5mm |
2.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11900692
|
VACUUBRAND™
20638138 |
37 x 1,5mm |
3.85€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11939731
|
VACUUBRAND™
20637978 |
5 x 3mm |
3.85€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11979731
|
VACUUBRAND™
20638511 |
16 x 2mm |
2.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
Junta tórica | |
FPM | |
1Pack |