Learn More
VACUUBRAND™ Kit de sellado de lanza de FPM
Marca:  VACUUBRAND™ 20660137
9.50 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10661531
  • 10.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Especificaciones
40 x 42 x 5mm
FPM
Junta de estanqueidad
Para bridas pequeñas KF
1 unidad
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
VACUUBRAND™ Kit de sellado de lanza de FPM > Dimensiones:40 x 42 x 5mm