Learn More
Cytiva Limitador de flujo de acero inoxidablePEEK/FFKM FR-902
Se utiliza cuando se usan columnas de baja presión y/o cuando el electrodo de pH está montado en la celda de flujo de pH. El limitador de flujo de acero inoxidable/FFKM/PEEK Cytiva FR- está preajustado en 0,2 MPa.
Marca: Cytiva 18-1121-35
Descripción
- Las partes humedecidas son resistentes a los disolventes orgánicos y tampones de sal utilizados comúnmente en cromatografía de biomoléculas, excepto 100 % de acetato de etilo, 100 % de hexano y 100 % de tetrahidrofurano
- FFKM, PEEK de perfluoroelastómero totalmente fluorado, acero inoxidable de polieteretercetona
Especificaciones
Restrictor de flujo | |
FFKM / PEEK / Acero inoxidable | |
0,1 kg |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
-
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31
Título del producto
Cytiva Limitador de flujo de acero inoxidablePEEK/FFKM FR-902 > Material: FFKM / PEEK / Acero inoxidable
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido