Learn More
Cytiva Colector de fracciones modelo Frac30
Se utiliza como un colector redondo de fracciones. El colector de fracciones Cytiva modelo Frac30 permite recoger un máximo de 30 fracciones.
Marca:  Cytiva 29023051
Código de producto. 15279764
  • 1742.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Control mediante la pantalla táctil del instrumento del sistema de purificación de proteínas AKTA start
  • También se controla con el software UNICORN start mediante un ordenador
  • Recoge un máximo de 30 fracciones.
  • Admite cuatro tamaños de tubo, de 1,5 ml a 15 ml
  • Las fracciones se pueden recoger en volúmenes de 0,5 ml a 15 ml
  • Es posible transferir la gradilla completa del colector de fracciones en caso de ser necesario
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Recogida de fracciones