Learn More
Human FRAP1 (mTOR), GST Tag Recombinant Protein
Human FRAP1 (mTOR), GST Tag Recombinant Protein
1186.00€ - 3660.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_004949.1 |
---|---|
Alias de gen | FRAP1 (mTOR) |
Especie | Human |
Etiqueta de proteína | GST Tag |
Sistema de expresión | Baculovirus |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11380862
|
Invitrogen
PR8683B |
100μg |
3660.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10012913
|
Invitrogen
PV4753 |
10μg |
1186.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
FRAP1 (mTOR) is a serine⁄threonine kinase that plays a critical role in cellular growth and proliferation. Perturbations in the mTOR⁄PI3-kinase⁄AKT pathway are associated with numerous forms of cancer. FRAP1 is also the target of rapamycin and its analogues, which are currently used as immunosuppressants and cancer therapeutics.Especificaciones
NP_004949.1 | |
Human | |
Baculovirus |
FRAP1 (mTOR) | |
GST Tag |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.