Learn More
Gibco™ Medio de expresión FreeStyle™ F17
Un medio libre de material de origen animal, definido químicamente y libre de proteínas que se ha desarrollado específicamente para apoyar el crecimiento y la transfección de células 293-F y CHO en suspensión sin adaptación.
Marca:  Gibco™ A1383504
2308.50 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24331" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12634265
  • 2430.00€ / 20 litros
Explore más ofertas especiales
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
HEK293
1 X
Medio de expresión
Estéril
Expresión de proteínas, producción de vectores virales
20 L
<1 EU/mL
Cualificado para una fabricación posterior
CO2
Sin material de origen animal, definido químicamente, sin proteínas, sin suero, definido químicamente, sin proteínas, sin suero
Líquido
Sin suero
Sin glutamina
Freestyle™
Temperatura ambiente
Bolsa(s) universal(es)
Condiciones de almacenamiento: De 2 a 8 °C. Proteger de la luz
Condiciones de envío: Ambiente
Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación
Cultivos celulares en suspensión
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Tetraethylammonium bromide
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Tetraethylammonium bromide
SDS
Documentos
Documentos
Manuals
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote2969873 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog NumberA1383503,A1383504,A1383501
Número de lote2523966 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog NumberA1383503,A1383504,A1383501
Número de lote2533408 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog NumberA1383503,A1383504,A1383501
Número de lote2533414 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog NumberA1383503,A1383504,A1383501
Número de lote2523962 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog NumberA1383503,A1383504,A1383501
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Gibco™ Medio de expresión FreeStyle™ F17 > 20 l