Learn More
Thermo Scientific™ Cajas de almacenamiento
Almacene una gran variedad de viales y tubos con las cajas de almacenamiento de cartón resistentes al agua Thermo Scientific™ para su uso en ultracongeladores o congeladores criogénicos.
Marca: Thermo Scientific™ 820003
6.20 EUR hasta el 2025-02-21
Use el código promocional "24115" para aplicar la oferta.
Descripción
Almacene una gran variedad de viales y tubos mediante cajas de almacenamiento Thermo Scientific™ para su uso en ultracongeladores.
- Cajas con tapas, robustas y resistentes al agua para el almacenamiento de muestras.
- Disponibles en alturas de 5,1 y 7,6 cm con bases cuadradas de 13,3 × 13,3 cm
- Los divisores de caja incluidos, excepto 5956
Especificaciones
Blanco | |
Cuadrada | |
Ultracongeladores de temperatura ultrabaja Thermo Scientific | |
Separadores | |
5 in | |
5 in | |
3 in | |
0,08 kg |
Tablero de fibra | |
Caja de almacenamiento criogénica | |
81 Cryo Tubes | |
12,7 x 12,7 x 8 cm (5 x 5 x 3 in) | |
12,7 cm | |
12,7 cm | |
8 cm |