Learn More
Thermo Scientific™ Cajas de almacenamiento
Código de producto. 13487248 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Admite:
100 tubos criogénicos
81 tubos criogénicos
Criotubos de 3 y 4 mL
Tubos criogénicos
Viales de 1, 1,5 y 2 mL
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
12,7 x 12,7 x 8 cm (5 x 5 x 3 in)
12.7 x 12.7 x 5 cm (5 x 5 x 2 in)
13,4 x 13,4 x 5,1 cm (5,3 x 5,3 x 2 in)
13,4 x 13,4 x 8,0 cm (5,3 x 5,3 x 3,1 in)
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 12
Código de producto. 13487248
Marca: Thermo Scientific™ 820013
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Almacene una gran variedad de viales y tubos mediante estas cajas de almacenamiento de cartón para su uso en ultracongeladores.
Almacene una gran variedad de viales y tubos mediante cajas de almacenamiento Thermo Scientific™ para su uso en ultracongeladores.
  • Cajas con tapas, robustas y resistentes al agua para el almacenamiento de muestras.
  • Disponibles en alturas de 5,1 y 7,6 cm con bases cuadradas de 13,3 x 13,3 cm
  • Divisores de caja incluidos, excepto 5956
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Blanco
Material Policarbonato
Forma Cuadrada
Tipo Caja de almacenamiento criogénica
Para utilizar con (equipo) Ultracongeladores de temperatura ultrabaja Thermo Scientific
Admite Criotubos de 3 y 4 mL
Incluye Separadores
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 13,4 x 13,4 x 8,0 cm (5,3 x 5,3 x 3,1 in)
Longitud (imperial) 5,3 in
Longitud (métrico) 13,4 cm
Anchura (imperial) 5,3 in
Anchura (métrico) 13,4 cm
Altura (imperial) 3,1 in
Altura (métrico) 8 cm
Peso (métrico) 1 kg