Learn More
Eppendorf™ Gradilla para congelador: Innova™ U360, U535, U725/-G, CryoCube™ serie F740 (3 comp., estándar),
Descripción
Gradilla para congelador: Innova™ U360, U535, U725, U725-G, CryoCube™ serie F740 (3 compartimentos, estándar), 4 pulg./102 mm, cajón, acero inoxidable- Gradilla para cajas de 102 mm/4 pulg.- Tamaño máx. de caja [mm]: 136 x 136- Gradilla de cajón - Dimensiones externas de la gradilla (P x An x Al) [mm]: 580 x 140 x 324 (22,8 x 5,5 x 12,8 pulg.)- Número máx. de cajas por gradilla: 12 (4 x 3)- Acero inoxidable- Para ultracongelador: Innova U360 (máx. 9 gradillas), Innova U535 (máx. 12 gradillas), Innova U725 y U725-G (máx 18. gradillas), serie CryoCube F740 (versión de 3 compartimentos; máx. 18 gradillas)- Para ultracongelador: Innova U360 (máx. 108 cajas), Innova U535 (máx. 144 cajas), Innova U725 y 725-G (máx. 216 cajas), serie CryoCube F740 (versión de 3 compartimentos; máx. 216 cajas)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Rack para congelador |