Learn More
Brady™ Etiquetas de poliéster para autoclave y aplicaciones criogénicas para M710
Código de producto. 17817944
Click to view available options
Dimensions (LxW):
12,7 x 25,4 mm
15,24 x 41,28 mm
25,4 x 25,4 mm
25,4 x 48,26 mm
9,53 x 25,4 mm
Forma:
Cuadrado
Rectángulo
Rectángulo con círculo
Grosor (métrico):
0,065 mm
0,081 mm
Certificaciones/conformidad:
ASTM D 1000
ASTM D 1000; ASTM G 155
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
paquete de 500
Código de producto. 17817944
Marca: Brady™ 311991
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Etiquetas FreezerBondz para la impresora de etiquetas M710
  • Se pueden aplicar sobre superficies congeladas, incluidas las de cristal y polipropileno, almacenadas en nitrógeno líquido
  • Buena resistencia a las manchas de impresión, resistencia a los disolventes y buen rendimiento con temperaturas altas/bajas de -196 °C a 100 °C
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASTM D 1000
Tipo de adhesivo Permanent Acrylic
Recubrimiento None
Color White
Acabado Mate
Formato Label
Material Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Etiqueta criogénica
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Identificación general, etiquetado de laboratorio
Para utilizar con (equipo) M710, BMP71
Etiquetas por fila 1 Label
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -196 °C
Cantidad 250 etiquetas
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -320°F to +230°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -196 °C a +110 °C
Grosor (imperial) 0.0032 in.
Grosor (métrico) 0,081 mm
Dimensions (LxW) 25,4 x 48,26 mm
Longitud (imperial) 1 in
Anchura (imperial) 1.9 in.
Anchura (métrico) 48.26 mm
Anchura del área imprimible (imperial) 48.26 mm
Alternate Part Number M7-78-492