Learn More
Brady™ Etiquetas de impresora por transferencia térmica Freezerbondz™, núcleo de 1 pulg, poliéster (B-490)
Código de producto. p-7078106
Change view
Click to view available options
Anchura (imperial):
1,25 in
1,625 in
1,9 in
2,2 in
3,75 in
Altura (imperial):
0,375 in
0,6 in
1 in
1,5 in
Tamaño de la unidad:
1 rollo
Código de producto. Anchura (imperial) Altura (imperial) unitSize
15173835 1,25 in 0,375 in 1 rollo
15348837 1,625 in 0,375 in 1 rollo
11357803 1,9 in 0,6 in 1 rollo
15378577 2,2 in 1 in 1 rollo
15379370 3,75 in 1,5 in 1 rollo
5 options
Código de producto. 15173835
Marca: Brady™ 114200
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso en superficies heladas, incluidas de vidrio y polipropileno almacenadas en nitrógeno líquido. Las etiquetas de impresora de transferencia térmica Brady™ Freezerbondz™ ofrecen rendimiento a baja temperatura y suelen utilizarse para aplicaciones de laboratorio.
  • Fabricadas con poliéster Freezerbondz II (B-492) con adhesivo acrílico permanente
  • Ofrecen una resistencia a las manchas de impresión y a disolventes cuando se utilizan con la cinta R6400
  • Se utiliza en entornos de laboratorio como en aplicaciones de nitrógeno líquido y de esterilización en autoclave
  • Las etiquetas están disponibles en núcleo de 25,4 mm (1 pulg.) o un núcleo más pequeño
  • Para aplicaciones con viales/tubos, estas etiquetas se deben envolver sobre sí mismas con un solapamiento de al menos 3,18 mm (1/8 pulg.)
  • Se pueden utilizar en congelador, nitrógeno líquido, autoclave, baños de agua caliente (100 °C)
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Certificaciones/conformidad RoHS 2002/95/CE
Descripción FreezerBondz Thermal Transfer Printer Labels
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Color Blanco
Acabado Mate
Formato Rollo
Material Poliéster (B-490)
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Etiqueta de impresora de transferencia térmica
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Tubo para centrífuga, tubo Eppendorf, tubo para PCR, vial, identificación de tubos
Para utilizar con (equipo) Impresora de las series BBP11, 1244 y 1344
Incluye Roll of 1500 Labels
Etiquetas por fila 1
Cantidad 1500/Roll
Forma Rectángulo
Tamaño (imperial) 1,25 x 0,375 in. (W x H)
Intervalo de temperatura (imperial) -320°F to +266°F
Intervalo de temperatura (métrico) De - 196°C a + 130°C
Grosor (imperial) 0,0021 in
Grosor (métrico) 0.065 mm
Dimensions (LxW) 9.53 x 31.75 mm
Anchura (imperial) 1,25 in
Anchura (métrico) 31.75 mm
Altura (imperial) 0,375 in
Altura (métrico) 9.53 mm
Alternate Part Number THT-154-490-1.5-SC