Learn More
Brady™ Etiquetas criogénicas FreezerBondz™ ultrafinas de poliéster
Código de producto. p-200007014
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,375 x 0,375 in
0,375 x 0,825 in
0,5 x 0,5 in
0,5 x 1 in
12,70 mm x 41,91 mm (An x Al)
22,86 mm x 12,70 mm x 11,18 mm (An x Al x Diám)
22,86 mm x 25,40 mm (An x Al)
25,40 mm x 12,70 mm x 9,53 mm (An x Al x Diám)
25 ft x 0,5 in
31,75 mm x 6,35 mm (An x Al)
31,75 mm x 9,53 mm (An x Al)
41,28 mm x 15,24 mm x 9,53 mm (An x Al x Diám)
44,45 mm x 25,40 mm (An x Al)
Para utilizar con (equipo):
BMP41, BMP51, M511
BMP51, BMP53, M511, M510
Formato:
Continua
Troquelado
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 180
paquete de 200
paquete de 220
paquete de 240
paquete de 360
Código de producto. 17891799
Marca: Brady™ 170897
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Etiquetado de superficies curvadas de laboratorio como, por ejemplo, tubos, viales y varillas criogénicas con las etiquetas de poliéster B-492 ultrafinas. Imprima prácticamente en cualquier lugar con una impresora de etiquetas de Brady portátil y duradera.
  • Producto especializado: ideal para el uso en laboratorios sobre superficies curvadas, como, por ejemplo, tubos de ensayo, viales y pipetas
  • Producto duradero: resistencia a los productos químicos, la abrasión y las temperaturas extremas, incluido el almacenamiento en nitrógeno líquido
  • Producto adhesivo: fabricado en adhesivo acrílico permanente que ofrece una fijación firme en superficies curvadas suaves como, por ejemplo, el cristal y el polipropileno
  • Producto certificado: cumple la Directiva RoHS de la UE 2011/65/UE (enmienda 2015/863)
  • Si desea información sobre el rendimiento y las propiedades específicas del material, consulte la ficha de especificaciones técnicas
Specifications
Certificaciones/conformidad 2011/65/EU, 2015/863
Tipo de adhesivo Permanent Acrylic
Color White
Acabado Mate
Formato Troquelado
Material Polyester
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Label
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Identificación general, etiquetado de laboratorio
Para utilizar con (equipo) BMP51, BMP53, M511, M510
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -196°C
N.° por paquete 180 Label(s) / Box
Cantidad 180
Tamaño (métrico) 31.75 mm (W) x 6.35 mm (H)
Intervalo de temperatura (imperial) -320°F to 230°F
Intervalo de temperatura (métrico) -196°C to +110°C
Grosor (imperial) 0.0032 in
Grosor (métrico) 0.081 mm
Dimensions (LxW) 31,75 mm x 6,35 mm (An x Al)
Longitud (imperial) 0.25 in.
Anchura (imperial) 1,25 in
Anchura (métrico) 31.75 mm
Altura (imperial) 0.25 in
Altura (métrico) 6.35 mm
Alternate Part Number M5-155-492
Show More Show Less
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.