Learn More
Brady™ Etiquetas FreezerBondz ultrafinas de poliéster, para uso criogénico
Los duraderos marcadores de poliéster FreezerBondz™ (B-492) se han diseñado para aplicaciones de identificación en laboratorios, como viales, centrifugadoras, tubos, tubos de ensayo, varillas y portaobjetos.
Marca:  Brady™ 174154
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17828394
  • 104.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 20-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Los duraderos marcadores de poliéster FreezerBondz™ (B-492) se han diseñado para aplicaciones de identificación en laboratorios, como viales, centrifugadoras, tubos, tubos de ensayo, varillas y portaobjetos.
  • Se pueden aplicar sobre superficies congeladas, incluidas las de cristal y polipropileno, almacenadas en nitrógeno líquido
  • Buena resistencia a las manchas de impresión, resistencia a los disolventes y buen rendimiento con temperaturas altas/bajas de -196 a 100°C (de -320 a 212°F)
  • Los productos Brady Authentic están perfectamente adaptados a las impresoras Brady, con lo que ofrecen una mejor comunicación con la impresora, una interacción fluida con la aplicación móvil, y un mayor rendimiento y fiabilidad
  • Para imprimir este material se requiere una cinta. Utilice el número de referencia M61-R6410
Especificaciones
Especificaciones
Not Autoclavable
Permanent Acrylic
White
Continua
Single-side Printable
Labels
Identificación general, etiquetado de laboratorio
No
Rectángulo
De -196 °C a +110 °C
0.081 mm
50 ft.
0,5 in
M6C-500-492
None
Mate
Polyester
Thermal Transfer
No estéril
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
50 ft.
-320°F to +230°F
0.0032 in.
50 ft. x 0.5 in.
15.24 m
12.7 mm