Learn More
Labconco™ FreeZone™ 2.5L -84°C Benchtop Freeze Dryers, 230V Models
FreeZone 2.5L Benchtop Freeze Dryers are designed for lyophilizing light sample loads. The compact design is ideal for labs with limited floor space. New Lyo-Works™ OS provides flexibility and convenience in an easy-to-use, touch screen display. Samples are protected with remote notification and data recording.
Marca: Labconco™ 710201030
Includes: Colector de acero inoxidable
Requires : Accesorios de secado, bomba de vacío, instrumental de vidrio, adaptadores
Descripción
Los liofilizadores de sobremesa FreeZone de 2,5 l están diseñados para la liofilización de cargas de muestras ligeras.El diseño compacto es perfecto para laboratorios con limitaciones de suelo disponible.El nuevo sistema operativo Lyo-Works™, flexible y cómodo, es fácil de usar y cuenta con una pantalla táctil.Las muestras están protegidas mediante notificación remota y registro de datos.
- Bobina de colector vertical de acero inoxidable con capacidad para 2,5 litros de hielo antes de descongelar
- −84° El colector C es adecuado para muestras de punto eutéctico bajo, incluido el acetonitrilo
- Entre las características se incluyen la descongelación de gas caliente, el puerto USB de montaje lateral y la conexión Ethernet montada en la parte trasera
- Sistema de refrigeración sin HCFC/CFC respetuoso con el medio ambiente
- La bobina interna maximiza la eficacia de captura de vapor
- Los colectores opcionales con revestimiento de PTFE soportan compuestos corrosivos
- El sistema operativo Lyo-Works proporciona una visualización en tiempo real de la temperatura del colector y el nivel de vacío
- Pantalla táctil a todo color de 127 mm (5 pulgadas)
- Programación flexible y control de accesorios de secado opcionales
- Detección de punto final End-Zone™ opcional para la liofilización en matraz
- El registro de datos con un solo toque y la pantalla proporcionan información para maximizar la calidad de la muestra y minimizar el tiempo de procesamiento
- Los ajustes personalizables incluyen idioma, zona horaria, temperatura y vacío
- Las alertas y la respuesta de los parámetros de funcionamiento actuales se pueden enviar automáticamente a direcciones de correo electrónico introducidas por el usuario
- Las funciones exclusivas de FreeZone protegen su bomba de vacío de daños costosos: Una válvula de interrupción de vacío introduce aire en el sistema cuando la alimentación al liofilizador o a la bomba de vacío se corta durante más de 5 minutos. Un sensor de humedad evita la refrigeración o el inicio del vacío cuando se detecta humedad en la línea de drenaje. La bomba de vacío se apaga automáticamente cuando hay una fuga en el arranque inicial o durante el funcionamiento
Se necesita una bomba de vacío con desplazamiento de al menos 98 l/minuto, accesorios de secado e instrumental de vidrio para liofilización (si no se trata de liofilización a granel) (no se incluyen)
Compliance
Todos los modelos cumplen la norma UL 61010-1 estándar (modelos de 60 Hz), CAN/CSA C22.2 n.º 61010-1 (modelos de 60 Hz) y la marca de conformidad CE (modelos de 230 V, 50 Hz).
Servicio Técnico
Un año
Especificaciones
Liofilizador | |
de -84 °C | |
Acero | |
Colector de acero inoxidable sin revestimiento | |
62,2 cm | |
36,83 cm | |
42,92 cm | |
Schuko | |
60 Hz | |
60,32 kg |
2,5 l (antes de descongelar) | |
de -119 °C | |
UL, CAN/CSA, CE | |
24,5 in | |
14,5 in | |
16,9 in | |
10 A | |
230 V | |
133 lb |