Learn More
Labconco FreeZone 4.5 L Benchtop Freeze Dryer
Código de producto. p-200008289 Tienda Labconco Corporation Productos
Change view
Click to view available options
Material:
Bobina de PTFE y cámara colectora
Bobina de acero inoxidable y cámara colectora
Intervalo de temperatura (métrico):
-105 °C
-50 °C
84 °C
Tamaño de la unidad:
1 unidad
Código de producto. Material Intervalo de temperatura (métrico) unitSize
17940160 Bobina de acero inoxidable y cámara colectora -50 °C 1 unidad
17930160 Bobina de PTFE y cámara colectora -50 °C 1 unidad
17960190 Bobina de acero inoxidable y cámara colectora 84 °C 1 unidad
17940170 Bobina de PTFE y cámara colectora 84 °C 1 unidad
17920140 Bobina de acero inoxidable y cámara colectora -105 °C 1 unidad
17920180 Bobina de PTFE y cámara colectora -105 °C 1 unidad
6 options
Código de producto. 17940160
Marca: Labconco 700401090
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
FreeZone Benchtop Freeze Dryers are designed for lyophilizing light to moderate sample loads. The compact design is ideal for labs with limited floor space. The upright stainless steel collector coil holds 4.5 liters of ice before defrosting.
  • The hp HCFC/CFC-free refrigeration system cools the collector 
  • Suitable for aqueous samples.
  • Lyo-Works™ OS provides a real time display of collector temperature, vacuum level and optional End-Zone™ end point detection system
  • Large, intuitive 5 in. full color, capacitive touchscreen display for easy operation.
  • Stay Connected
  • View Real-Time Sample Data
  • Get Consistent, High Quality Results
  • Make Challenging Samples Easy
Especificaciones
Tipo Benchtop Freeze Dryer
Capacidad (métrico) 4.5 L
N.º de estantes 0
Intervalo de temperatura (métrico) -50 °C
Material Bobina de acero inoxidable y cámara colectora
tipo de tapón All except North America
Tensión 230 V