Learn More
Labconco™ Liofilizadores de sobremesa FreeZone™ de 4.5 l y - 50 °C, modelos de 230 V
Los liofilizadores de sobremesa FreeZone de 4.5 litros están diseñados para la liofilización de cargas de muestras entre ligeras y moderadas. El diseño compacto es perfecto para laboratorios con limitaciones de suelo disponible. El nuevo sistema operativo Lyo-Works™, flexible y cómodo, es fácil de usar y cuenta con una pantalla táctil.
Marca: Labconco™ 700401030
Includes: Colector de acero inoxidable
Requires : Accesorios de secado, bomba de vacío, instrumental de vidrio, adaptadores
Descripción
Los liofilizadores de sobremesa de 4,5 litros FreeZone están diseñados para la liofilización de cargas de muestras entre ligeras y moderadas.El diseño compacto es perfecto para laboratorios con limitaciones de suelo disponible.El nuevo sistema operativo Lyo-Works™, flexible y cómodo, es fácil de usar y cuenta con una pantalla táctil.
- Bobina de colector vertical de acero inoxidable con capacidad para 4,5 litros de hielo antes de descongelar
- −50° El colector C es adecuado para muestras acuosas
- Entre las características se incluyen la descongelación de gas caliente, el puerto USB de montaje lateral y la conexión Ethernet montada en la parte trasera
- Sistema de refrigeración sin HCFC/CFC respetuoso con el medio ambiente
- La bobina interna maximiza la eficacia de captura de vapor
- Los colectores opcionales con revestimiento de PTFE soportan compuestos corrosivos
- El sistema operativo Lyo-Works proporciona una visualización en tiempo real de la temperatura del colector y el nivel de vacío
- Pantalla táctil a todo color de 127 mm (5 pulgadas)
- Programación flexible y control de accesorios de secado opcionales
- Detección de punto final End-Zone™ opcional para la liofilización en matraz
- El registro de datos con un solo toque y la pantalla proporcionan información para maximizar la calidad de la muestra y minimizar el tiempo de procesamiento
- Los ajustes personalizables incluyen idioma, zona horaria, temperatura y vacío
- Las alertas y la respuesta de los parámetros de funcionamiento actuales se pueden enviar automáticamente a direcciones de correo electrónico introducidas por el usuario
- Las funciones exclusivas de FreeZone protegen su bomba de vacío de daños costosos: Una válvula de interrupción de vacío introduce aire en el sistema cuando la alimentación al liofilizador o a la bomba de vacío se corta durante más de 5 minutos. Un sensor de humedad evita la refrigeración o el inicio del vacío cuando se detecta humedad en la línea de drenaje. La bomba de vacío se apaga automáticamente cuando hay una fuga en el arranque inicial o durante el funcionamiento
Se necesita una bomba de vacío con desplazamiento de al menos 98 l/minuto, accesorios de secado e instrumental de vidrio para liofilización (si no se trata de liofilización a granel) (no se incluyen).
Compliance
Todos los modelos cumplen la norma UL 61010-1 estándar (modelos de 60 Hz), CAN/CSA C22.2 n.º 61010-1 (modelos de 60 Hz) y la marca de conformidad CE (modelos de 230 V, 50 Hz).
Servicio Técnico
Un año
Especificaciones
Liofilizador | |
de -50 °C | |
Acero | |
Colector de acero inoxidable sin revestimiento | |
56,8 cm | |
41,9 cm | |
48 cm | |
Schuko | |
60 Hz |
2,5 l (antes de descongelar) | |
-58 °F | |
UL, CAN/CSA, CE | |
22,4 in | |
16,5 in | |
18,9 in | |
7 A | |
230 V | |
49,4 kg |