Learn More
Labconco™ FreeZone™ 4.5 L -84°C Benchtop Freeze Dryer, 230 V Model
BIOPHARMA
Código de producto. p-7079225 Tienda Labconco Corporation Productos
Click to view available options
tipo de tapón:
Schuko
Incluye:
Colector de acero inoxidable con revestimiento de PTFE
Colector de acero inoxidable sin revestimiento
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15791856
Marca: Labconco™ 710401030
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Colector de acero inoxidable
Requires
Accesorios de secado, bomba de vacío, instrumental de vidrio, adaptadores
Los liofilizadores de sobremesa de 4,5 litros FreeZone están diseñados para la liofilización de cargas de muestras entre ligeras y moderadas. El diseño compacto es perfecto para laboratorios con limitaciones de suelo disponible. El nuevo sistema operativo Lyo-Works™, flexible y cómodo, es fácil de usar y cuenta con una pantalla táctil.
Los liofilizadores de sobremesa de 4,5 litros FreeZone están diseñados para la liofilización de cargas de muestras entre ligeras y moderadas.El diseño compacto es perfecto para laboratorios con limitaciones de suelo disponible.El nuevo sistema operativo Lyo-Works™, flexible y cómodo, es fácil de usar y cuenta con una pantalla táctil.
  • Bobina de colector vertical de acero inoxidable con capacidad para 4,5 litros de hielo antes de descongelar
  • El colector de − 84 °C es adecuado para muestras de punto eutéctico bajo, incluido el acetonitrilo
  • Entre las características se incluyen la descongelación de gas caliente, el puerto USB de montaje lateral y la conexión Ethernet montada en la parte trasera
  • Sistema de refrigeración sin HCFC/CFC respetuoso con el medio ambiente
  • La bobina interna maximiza la eficacia de captura de vapor
  • Los colectores opcionales con revestimiento de PTFE soportan compuestos corrosivos
  • El sistema operativo Lyo-Works proporciona una visualización en tiempo real de la temperatura del colector y el nivel de vacío
  • Pantalla táctil a todo color de 127 mm (5 pulgadas)
  • Programación flexible y control de accesorios de secado opcionales
  • Detección de punto final End-Zone™ opcional para la liofilización en matraz
  • El registro de datos con un solo toque y la pantalla proporcionan información para maximizar la calidad de la muestra y minimizar el tiempo de procesamiento
  • Los ajustes personalizables incluyen idioma, zona horaria, temperatura y vacío
  • Las alertas y la respuesta de los parámetros de funcionamiento actuales se pueden enviar automáticamente a direcciones de correo electrónico introducidas por el usuario
  • Las funciones exclusivas de FreeZone protegen su bomba de vacío de daños costosos: Una válvula de interrupción de vacío introduce aire en el sistema cuando la alimentación al liofilizador o a la bomba de vacío se corta durante más de 5 minutos. Un sensor de humedad evita la refrigeración o el inicio del vacío cuando se detecta humedad en la línea de drenaje. La bomba de vacío se apaga automáticamente cuando hay una fuga en el arranque inicial o durante el funcionamiento
Se necesita una bomba de vacío con desplazamiento de al menos 98 l/minuto, accesorios de secado e instrumental de vidrio para liofilización (si no se trata de liofilización a granel) (no se incluyen).
Compliance
All models conform to UL Standard 61010-1 (60 Hz models), CAN/CSA C22.2 No. 61010-1 (60 Hz models), and CE Conformity marking (230 V, 50 Hz models).
Garantía
Un año
Especificaciones
Tipo Liofilizador
Capacidad (métrico) 2,5 l (antes de descongelar)
N.º de estantes 0
Intervalo de temperatura (métrico) de -84 °C
Intervalo de temperatura (imperial) de -119 °C
Material Acero
Certificaciones/conformidad UL, CAN/CSA, CE
Incluye Colector de acero inoxidable sin revestimiento
Fondo (imperial) 26,5 in
Fondo (métrico) 67,3 cm
Anchura (imperial) 22,5 in
Anchura (métrico) 57,1 cm
Altura (imperial) 18,5 in
Altura (métrico) 46,9 cm
Amperaje 10 A
tipo de tapón Schuko
Tensión 230 V
Frecuencia 60 Hz
Peso con embalaje (imperial) 166 lb
Peso con embalaje (métrico) 75,3 kg