Learn More
Labconco™ FreeZone™ 6L -50°C Console Freeze Dryers, Purge Valve, 230V Models
Los liofilizadores de consola FreeZone 6 l están diseñados para liofilizar cargas de muestras de moderadas a grandes o numerosos lotes de contenedores pequeños. El nuevo sistema operativo Lyo-Works™, flexible y cómodo, es fácil de usar y cuenta con una pantalla táctil. Sus muestras están protegidas con notificación remota y registro de datos.
18160.00€ - 19825.00€
Especificaciones
Tipo | Liofilizador |
---|---|
Capacidad (métrico) | 6 l (antes de descongelar) |
Intervalo de temperatura (métrico) | de -50 °C |
Material | Acero |
Certificaciones/conformidad | UL, CAN/CSA, CE |
Requires: Accesorios de secado, bomba de vacío, instrumental de vidrio, adaptadores
Código de producto | Marca | Incluye | tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15722737
|
Labconco™
700611130 |
Colector de acero inoxidable, válvula de purga | Schuko |
18160.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15702747
|
Labconco™
700612130 |
Colector recubierto de PTFE, válvula de purga | Schuko |
19825.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Los liofilizadores de consola FreeZone de 6 l están diseñados para liofilizar cargas de muestras de moderadas a grandes o numerosos lotes de contenedores pequeños.El nuevo sistema operativo Lyo-Works™, flexible y cómodo, es fácil de usar y cuenta con una pantalla táctil.Sus muestras están protegidas con notificación remota y registro de datos.
FreeZone 6L Console Freeze Dryers are designed for lyophilizing moderate to large sample loads or numerous small container batches. Features include hot gas defrost, side-mounted USB port and rear-mounted Ethernet connection. The console provides interior space for a vacuum pump and accommodates the FreeZone Stoppering Tray Dryer (pump and tray dryer sold separately).These models offer the broadest range of built-in options including a shell freezer.
- Upright stainless steel collector coil holds 6 liters of ice before defrosting
- −50° C collector is suitable for aqueous samples
- Environmentally-friendly HCFC/CFC-free refrigeration system
- Internal coil maximizes vapor-trapping efficiency
- Optional PTFE-coated collectors withstand corrosive compounds
- Lyo-Works OS provides a real time display of collector temperature and vacuum level
- 5 in. full color touch screen display
- Flexible programming and control of optional drying accessories
- Optional End-Zone™ end point detection for flask freeze drying
- One-touch data logging and display provides information to maximize sample quality and minimize run time
- Customizable settings include language, time zone, temperature and vacuum
- Alerts and feedback of current operating parameters can be sent automatically to user-entered email addresses
- Front viewing window makes monitoring vacuum pump oil hassle free
- FreeZone exclusive features protect your vacuum pump from costly damage: A vacuum break valve bleeds air into the system when power to the freeze dryer or vacuum pump is shut off for more than 5 minutes. A moisture sensor prevents refrigeration or vacuum start-up when moisture is detected in the drain line. Vacuum pump is automatically shut down when a leak is present in initial pull down or during run.
- Includes purge valve for isolating the vacuum pump from the freeze dryer
- Other options include: built-in stainless steel mini vacuum drying chamber with control to +60° C, and built-in shell freezer with stainless steel bath that includes HCFC/CFC-free refrigeration system capable of cooling the heat transfer solution to −40° C.
Compliance
All models conform to UL Standard 61010-1 (60 Hz models), CAN/CSA C22.2 No. 61010-1 (60 Hz models), and CE Conformity marking (230V, 50 Hz models).
Garantía
Un año
Especificaciones
Liofilizador | |
de -50 °C | |
UL, CAN/CSA, CE | |
75,1 cm | |
80,7 cm | |
92,9 cm | |
255 lb |
6 l (antes de descongelar) | |
Acero | |
29,6 in | |
31,8 in | |
36,6 in | |
230 V | |
115,66 kg |