Learn More
Labconco™ FreeZone™ 6L -50°C Console Freeze Dryers, Stoppering Tray Dryer, 230V Models
Los liofilizadores de consola FreeZone™ de 6 l con secador de bandeja con taponado están diseñados para liofilizar cargas moderadas a grandes y taponar viales al vacío. El nuevo sistema operativo Lyo-Works™, flexible y cómodo, es fácil de usar y cuenta con una pantalla táctil. Sus muestras están protegidas con notificación remota y registro de datos.
Marca: Labconco™ 700622030
52999.82 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Includes: Colector recubierto de PTFE, secador de bandeja con taponado
Requires : Bomba de vacío
Descripción
Los liofilizadores de consola FreeZone™ de 6 l con secador de bandeja con taponado están diseñados para liofilizar cargas moderadas a grandes y taponar viales al vacío.El nuevo sistema operativo Lyo-Works™, flexible y cómodo, es fácil de usar y cuenta con una pantalla táctil.Sus muestras están protegidas con notificación remota y registro de datos.
- La bobina de colector vertical de acero inoxidable contiene 6 l de hielo antes de la descongelación
- −50°El colector C es adecuado para muestras acuosas
- Sistema de refrigeración sin HCFC/CFC respetuoso con el medio ambiente
- La bobina interna maximiza la eficacia de captura de vapor
- Los colectores opcionales con revestimiento de PTFE soportan compuestos corrosivos
- Las características incluyen descongelación por gas caliente, puerto USB de montaje lateral y conexión Ethernet montado posteriormente. La consola proporciona espacio interior para la bomba de vacío (se vende por separado)
- Lyo-Works OS proporciona visualización en tiempo real de la temperatura del colector y el nivel de vacío
- Pantalla táctil a todo color de 127 mm (5 pulgadas)
- Programación flexible y control de accesorios de secado opcionales
- Detección de punto final End-Zone™ opcional para la liofilización en matraz
- El registro de datos con un solo toque y la pantalla proporcionan información para maximizar la calidad de la muestra y minimizar el tiempo de procesamiento
- Los ajustes personalizables incluyen idioma, zona horaria, temperatura y vacío
- Las alertas y la respuesta de los parámetros de funcionamiento actuales se pueden enviar automáticamente a direcciones de correo electrónico introducidas por el usuario
- La ventana de visualización frontal facilita la supervisión del aceite de la bomba de vacío
- Las funciones exclusivas de FreeZone™ protegen su bomba de vacío de daños costosos: Una válvula de interrupción de vacío introduce aire en el sistema cuando la alimentación al liofilizador o a la bomba de vacío se corta durante más de 5 minutos. Un sensor de humedad evita la refrigeración o el inicio del vacío cuando se detecta humedad en la línea de drenaje. La bomba de vacío se apaga automáticamente cuando hay una fuga en el arranque inicial o durante el funcionamiento
El secador de bandeja con taponado FreeZone™ proporciona un control preciso y flexibilidad de programa para un rendimiento constante.
- Tres estantes ajustables con temperatura controlada (± 1°°C) de 41,91 × 30,48 cm (16,5 × 12 pulgadas) con sensores de temperatura de muestra que proporcionan hasta 3828 cm2 (594 pulgadas cuadradas) de espacio en estantes
- El líquido de circulación de los estantes oscila entre − 40 y + 40 °C
- Sistema de refrigeración sin HCFC/CFC respetuoso con el medio ambiente
- El mecanismo neumático integrado tapona los recipientes en los tres estantes
- El orificio de relleno con diámetro exterior de 3,17 mm (1/8 pulgadas) introduce gas inerte en la cámara, lo que protege las muestras frente a la humedad atmosférica y los contaminantes
Se requiere bomba de vacío con un desplazamiento de al menos 163 litros/minuto e instrumental de vidrio para liofilización (si no se trata de liofilización a granel) (no se incluyen).
Compliance
All models conform to UL Standard 61010-1 (60Hz models), CAN/CSA C22.2 No. 61010-1 (60Hz models), and CE Conformity marking (230V, 50Hz models).
Servicio Técnico
Un año
Especificaciones
Liofilizador | |
3 | |
-58 °F | |
UL, CAN/CSA, CE | |
29,6 in | |
82,2 in | |
63,7 in | |
Schuko | |
60 Hz | |
307,53 kg |
6 l (antes de descongelar) | |
de -50 °C | |
Acero | |
Colector recubierto de PTFE, secador de bandeja con taponado | |
75,1 cm | |
32,4 in | |
161,7 cm | |
230 V | |
678 lb |