Learn More
Labconco™ Secadores de bandeja a granel FreeZone™, colector de 6 puertos, modelos de 230 V
Diseñados para el liofilizado de cargas de muestras a granel de moderadas a grandes. Los secadores de bandeja a granel Labconco™ FreeZone™, el colector de 6 puertos, modelos de 230 V, ofrecen opciones para el colector de 6 puertos y la válvula de aislamiento incorporados. Incluyen tres estantes calefactados y sondas de temperatura para la supervisión de la temperatura de la muestra.
20620.00€
Especificaciones
Tipo | Secador de bandeja para grandes volúmenes |
---|---|
N.º de estantes | 5 |
Intervalo de temperatura (métrico) | Hasta + 60 °C |
Material | Acero |
Incluye | 3 estantes, colector de 6 puertos |
Requires: Liofilizador, bomba de vacío
Código de producto | Marca | Incluye | tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15712857
|
Labconco™
780601130 |
3 estantes, colector de 6 puertos | Schuko |
20620.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Proporciona un control preciso y flexibilidad de programa para un rendimiento uniforme
- Tres estantes calentados de 12.7 × 16.6 pulg con sensores para la supervisión de la temperatura proporcionan 632 pulgadas cuadradas de espacio de almacenamiento
- Se pueden añadir 2 estantes adicionales (se venden por separado)
- Cada estante se calienta hasta &plus60°
- El microprocesador mantiene la temperatura del sistema dentro de los 3 °C del ajuste.
- La puerta de visualización de acrílico transparente proporciona una completa visibilidad de los estantes
- El sistema operativo Lyo-Works™ proporciona una programación y control flexibles con una visualización en tiempo real de los parámetros de liofilizador y de secador de bandeja en una pantalla táctil capacitiva a todo color de 5 pulg en un liofilizador FreeZone conectado de 6, 12 o 18 l (se vende por separado)
- El registro de datos con un solo toque y la pantalla proporcionan información para maximizar la calidad de la muestra y minimizar el tiempo de procesamiento
- Los ajustes personalizables incluyen idioma, zona horaria, temperatura y vacío
- Las alertas y la respuesta de los parámetros de funcionamiento actuales se pueden enviar automáticamente a direcciones de correo electrónico introducidas por el usuario
- Las muestras se deben congelar previamente
- Las opciones incluyen: Colector de secador de bandeja de 6 puertos que acepta adaptadores de matraz de 1/2 pulg o 3/4 pulg para la liofilización en matraz y válvula de aislamiento integrada que separa el secador de bandeja a granel del liofilizador para reducir el tiempo necesario para restablecer los niveles de vacío de trabajo y proporcionar los medios para determinar el criterio de valoración
Compliance
All models conform to UL Standard 61010-1 (60 Hz models), CAN/CSA C22.2 No. 61010-1 (60 Hz models), and CE Conformity marking (230V, 50 Hz models).
Garantía
Un año
Especificaciones
Secador de bandeja para grandes volúmenes | |
Hasta + 60 °C | |
3 estantes, colector de 6 puertos | |
27,1 in | |
230 V | |
263 lb |
5 | |
Acero | |
54.6 cm | |
68.8 cm | |
50/60 Hz | |
119.29 kg |