Learn More
Labconco FreeZone Stoppering Tray Dryer
FreeZone Stoppering Tray Dryers lyophilize moderate to large loads of vials or serum bottles and stopper them under vacuum. A pneumatic mechanism stoppers containers under vacuum on three large adjustable processing shelves.
36175.75€ - 40214.72€
Especificaciones
Tipo | Stoppering Tray Dryer |
---|---|
Capacidad (métrico) | 6 L, 12 L, or 18 L Freeze Dryer |
N.º de estantes | 3 |
Intervalo de temperatura (métrico) | -40°C to +40°C |
Material | Stainless Steel |
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17960180
|
Labconco
794801090 |
Stoppering Tray Dryer |
36175.75€
1 unidad |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17980180
|
Labconco
794801190 |
6-Port Manifold |
38871.55€
1 unidad |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17980190
|
Labconco
794801290 |
Isolation Valve |
40214.72€
1 unidad |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- A pneumatic mechanism stoppers containers under vacuum on three large adjustable processing shelves, 16.5 x 12 in. each.
- An HCFC/CFC-free refrigeration system and electric heater cool and heat fluid medium that is circulated through the shelves to maintain shelf temperatures within ±1° C.
- Lyo-Works™ OS lets the user set up to 30 programs, with up to 16 steps each; record, chart and store data; and receive email alerts.
- The tray dryer connects to a FreeZone Console Freeze Dryer that provides a real time display of the tray dryer’s parameters on a large capacitive touchscreen.
- For use with any FreeZone Freeze Dryer manufactured after July 2017.
Especificaciones
Stoppering Tray Dryer | |
3 | |
Stainless Steel | |
230 V |
6 L, 12 L, or 18 L Freeze Dryer | |
-40°C to +40°C | |
All except North America |