Learn More
Labconco™ Secadores de bandeja con taponado FreeZone™, colector de 6 puertos, modelos de 230 V
Proporciona un control preciso y flexibilidad de programa para un rendimiento uniforme. Los secadores de bandeja con taponado FreeZone™ Labconco™, colector de 6 puertos, modelos de 230 V, están diseñados para el liofilizado de cargas de moderadas a grandes y el taponado de viales o frascos de suero en condiciones de vacío. Ofrecen opciones para la válvula de aislamiento y el colector de 6 puertos incorporados.
37775.00€
Especificaciones
Tipo | Secador de bandeja con tapones de retención |
---|---|
N.º de estantes | 3 |
Intervalo de temperatura (métrico) | -40°C a +40°C |
Material | Acero |
Certificaciones/conformidad | UL, CAN/CSA, CE |
Requires: Liofilizador, bomba de vacío
Código de producto | Marca | Incluye | tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15742867
|
Labconco™
794801130 |
3 estantes, colector de 6 puertos | Schuko |
37775.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Tres estantes ajustables con control de temperatura de 16.5 × 12 pulg (± 1 °C) con sensores de temperatura de muestra
- La cámara precongela las muestras para ahorrar tiempo y costes al eliminar la necesidad de un congelador independiente y la transferencia de productos
- Hasta 594 pulgadas cuadradas de espacio en estante
- El líquido de circulación de los estantes oscila entre − 40 y + 40 °C
- Sistema de refrigeración sin HCFC/CFC respetuoso con el medio ambiente
- El mecanismo neumático integrado tapona los recipientes en los tres estantes
- La puerta de visualización de acrílico transparente proporciona una completa visibilidad de los estantes
- El orificio de relleno con diámetro exterior de 1/8 pulg introduce aire estéril o gas inerte de una fuente externa en la cámara, lo que protege las muestras frente a la humedad atmosférica y los contaminantes
- El sistema operativo Lyo-Works™ ofrece visualización en tiempo real de los parámetros de liofilizador y de secador de bandeja en una pantalla táctil capacitiva a todo color de 5 pulg en un liofilizador FreeZone conectado de 6, 12 o 18 l (se vende por separado)
- Los datos se pueden exportar mediante Ethernet o USB
- El controlador basado en microprocesador permite almacenar y repetir hasta 30 programas de temperatura diferentes, cada uno con hasta 16 pasos diferentes
- La pantalla proporciona navegación al modo manual o de programa, las temperaturas de sonda, el vacío en mBar, Torr o Pa, paso de programa en curso, tiempo restante del paso actual y fin de programa, además de alarmas
- Las alertas y la lectura de los parámetros actualmente en funcionamiento se pueden enviar automáticamente a direcciones de correo electrónico introducidas por el usuario
- El colector del secador de bandeja de 6 puertos opcional acepta adaptadores de matraz de 1/2 o 3/4 pulg y se conecta a matraces y otro instrumental de vidrio
- La válvula de aislamiento integrada opcional separa el secador de bandeja de taponado del liofilizador para reducir el tiempo necesario para restablecer los niveles de vacío de trabajo y proporcionar los medios para determinar el criterio de valoración
- Se necesita un liofilizador, una bomba de vacío con desplazamiento de al menos 163 l/minuto e instrumental de vidrio para liofilización (si no se trata de liofilización a granel) (no se incluyen)
Compliance
All models conform to UL Standard 61010-1 (60 Hz models), CAN/CSA C22.2 No. 61010-1 (60 Hz models), and CE Conformity marking (230V, 50 Hz models).
Garantía
Un año
Especificaciones
Secador de bandeja con tapones de retención | |
-40°C a +40°C | |
UL, CAN/CSA, CE | |
24,6 in | |
32,4 in | |
27,1 in | |
9 A | |
60 Hz | |
198,67 kg |
3 | |
Acero | |
3 estantes, colector de 6 puertos | |
62,4 cm | |
82,2 cm | |
68,8 cm | |
230 V | |
438 lb |