Learn More
Labconco™ Liofilizador FreeZone™ Triad
El liofilizador Labconco™ FreeZone™ Triad es un liofilizador tres en uno. Precongelar, congelar en frascos o en estante y tapar al vacío
Marca: Labconco™ 794001030
28890.52 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21658" para aplicar la oferta.
Includes: Un estante de procesamiento, una sonda para controlar la temperatura de la muestra en la cámara y cuatro válvulas de neopreno con mandos de plástico moldeados
Requires : Bomba de vacío con un desplazamiento de al menos 98 l/min, presión final de 0,002 mbar y conexión para manguera de vacío de 19,05 mm (0,75 pulgadas) de diámetro interior, y congelar cristalería seca si no liofilización a granel
Descripción
El liofilizador Labconco™ FreeZone™ Triad es un liofilizador tres en uno.Precongelar, congelar en frascos o en estante y tapar al vacío
- Secador de bandeja de taponamiento y liofilización de muestras con cuatro válvulas de muestra
- Las muestras para ambos tipos de liofilización se pueden procesar a la vez
- La cámara precongela las muestras, lo que elimina la necesidad de transferir productos y congeladores por separado
- La bobina de colector vertical de acero inoxidable elimina 1,84 l de agua cada 24 horas y contiene 2,5 l de hielo antes de descongelar
- Dos compresores de refrigeración sin HCFC/CFC de 0,33hp enfrían el colector a - 85 °C, son adecuados para trabajos acuosos o diluidos de arena de muestra de acetonitrilo en conjunto con un calentador de 1000-watt para enfriar y calentar el medio líquido que circula a través de los canales del estante. No debe usarse con muestras que contengan metanol o etanol
- Los estantes con control de temperatura van de - 55 a 50 °C y un máximo de - 75 °C durante el precongelamiento
- Los estantes proporcionan un bloqueo neumático con un diafragma, eliminando la necesidad de gas comprimido
- LYO-Works™ OS proporciona visualización en tiempo real de la temperatura del colector y el nivel de vacío, en la pantalla táctil en color de 12,7 cm (5 pulgadas)
- Estante de procesamiento: 31,5 × 36,8 cm (12,4 × 14,5 pulgadas) (31,5 × 36,8 cm)
- El espacio entre el estante y la parte superior de la cámara acomoda contenedores con tapones de hasta 148 mm de alto
- Una sonda para controlar la temperatura de la muestra en la cámara
- Sensor de vacío Pirani
- Controla la temperatura a ± 1 °C del punto de ajuste
- Memoria para almacenar 30 programas con 16 segmentos cada uno
- Visualización a tiempo real de la temperatura del colector y el nivel de vacío
- Botones de arranque manual para control de temperatura del colector y estante y extracción de vacío
- El registro de datos almacena y muestra los datos en formato de tabla o gráfico, y puede exportarse a través de USB o Ethernet
- Los ajustes incluyen el idioma (inglés, español, francés, alemán o italiano), la hora, la temperatura y el vacío (mbar, Torr o Pa)
- Alerta de mantenimiento de la bomba de vacío
- Bloqueo de seguridad
- Botón de control de bloqueo, botón de control de liberación de vacío y 3,17 mm (1/8 pulgadas) Puerto de relleno de gas inerte/estéril suministrado por el usuario
- Las válvulas de neopreno con mandos y accesorios de plástico moldeados admiten adaptadores para matraces de 26,67 y 1,90 cm (10,5 pulgadas y 0,75 pulgadas)
- Receptáculo eléctrico para la bomba de vacío
- Descongelación de gas caliente con bandeja de drenaje de acero inoxidable, manguera de drenaje de silicona y desconexión automática a 60 °C
- Válvula de control de vacío
- Válvula de alivio de vacío
- Exterior de acero inoxidable y acero con recubrimiento en polvo
- Puerta acrílica transparente con junta de silicona y cierre
- Las opciones incluyen configuraciones de enchufe eléctrico específicas de la región
Información de órdenes
Required for operation (not included): Vacuum pump with a displacement of at least 98 L/min, 0.002 mBar ultimate pressure and fitting for 0.75in ID vacuum hose, and freeze dry glassware if not bulk freeze drying
Compliance
UL Standard 61010-1 (230V, 60Hz models), CAN/CSA C22.2 No. 61010-1 (230V, 60Hz models), and CE Conformity marking (230V, 50Hz models)
Servicio Técnico
1 años
Especificaciones
Liofilizador | |
1 | |
-121 °F | |
4 | |
Liofilización, liofilización | |
Un estante de procesamiento, una sonda para controlar la temperatura de la muestra en la cámara y cuatro válvulas de neopreno con mandos de plástico moldeados, tapón, enchufe Schuko | |
74,9 cm | |
71,9 cm | |
70,4 cm | |
74,9 cm | |
Schuko | |
230 V/50 Hz | |
440 lb |
2,5 l (antes de descongelar) | |
- 85 °C | |
Acero | |
UL, CSA/CAN, CE | |
Accesorios de FreeZone, carrito de FreeZone, matraces de congelación rápida | |
29,5 in | |
28,3 in | |
27,7 in | |
29,5 in | |
12 A | |
230 V | |
50 Hz | |
199,6 kg |