Learn More
Invitrogen™ Fremanezumab Recombinant Monoclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Recombinant Monoclonal Antibody
500.00€ - 1262.00€
Especificaciones
Antígeno Fremanezumab Humanized
Concentración 1 mg/mL
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Aplicaciones ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance
Clasificación Recombinant Monoclonal
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Quantità e disponibilità  
30284575
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Invitrogen™
MA559141
100 μg
500.00€
100 microgramos
Visualizzare prodotti alternativi
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
30283307
missing translation for 'viewDocuments'
Invitrogen™
MA559142
1 mg
1262.00€
1 miligramo
Visualizzare prodotti alternativi
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Descrizione
Descrizione
For reconstitution, add sterile, distilled water to achieve a final antibody concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize the protein completely. Do not vortex. Reconstituted products should be stored at -80 °.
Fremanezumab is a biosimilar that targets CALCA .
Specifica
Specifica
Fremanezumab Humanized
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Recombinant Monoclonal
Lyophilized
IgG2SA
Human
fremanezumab-vfrm; LBR-101; PF-04427429; RI-307; RN-307; TEV-48125
Antibody
1 mg/mL
ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance
Unconjugated
Human
RUO
25 mM histidine with 8% sucrose, 0.01% Tween 80 and no preservative; pH 6.2
Primary
Protein A
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato