Learn More
Vileda Professional™ CE Trolley Pre-Mop Box
For use with CE Bucket Trolley or CE Pre-Prepared Trolley
Marca:  Vileda Professional™ 120774
Código de producto. 17832506
  • 188.00€ / paquete de 5
Fecha estimada de envío: 12-02-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Includes: Color coding clips.
Descripción
Descripción
  • Autoclavable
  • Stacked
  • Does not include lid and sieve
  • Gray
  • Size: 15 x 11 x 8 in. (39 x 28 x 20 cm)
Especificaciones
Especificaciones
Autoclavable