Learn More
H-B Instrument™ Termómetros de vidrio FRIO-Temp™: relleno con Enviro-Safe™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 13049162 Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -5 °C a +15 °C
De -5 °C a +20 °C
De 15 °C a 50 °C
Para utilizar con (aplicación):
Bancos de sangre
Incubadora
Refrigerador
Tipo de producto:
Termómetro de verificación
Termómetro de verificación: Easy-Read
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 13049162
Marca: H-B Instrument™ B610040100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideal para su uso en congeladores, refrigeradores, incubadoras, hornos y bancos de sangre.
Se suministra con una declaración de precisión trazable a NIST™ y DKD, número de serie exclusivo y accesorios de Velcro™ y de imán. Basta con enroscar el termómetro con tapón en el frasco y fijarlo a la muestra de prueba.
Especificaciones
Tamaño del frasco 30 ml
Certificaciones/conformidad ISO/IEC 17025:2005, A2LA, NIST, DAkkS
Para utilizar con (aplicación) Refrigerador
Incluye Revestimiento de PTFE
Longitud total (imperial) 4,9 in
Longitud total (métrico) 125 mm
Material Vidrio
Relleno del termómetro Líquido Enviro-Safe™
Tipo de producto Termómetro de verificación
Temperatura máxima 15 °C
Temperatura mín. (métrico) − 5 °C
Intervalo de temperatura (métrico) De -5 °C a +15 °C
Exactitud ± 0,5 °C
Subdivisión 0,5 °C