Learn More
3M™ Máscara completa reutilizable de ajuste frontal
La máscara completa reutilizable 3M™ cuenta con una visera panorámica que permite un campo de visión prácticamente sin restricciones. Compatible con los filtros 3M™ Serie DT, es adecuada para una amplia gama de usuarios y aplicaciones.
Marca: 3M™ 7100265075
977.67 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Visera panorámica para permitir un campo de visión prácticamente sin restricciones
- La visera está diseñada para minimizar la distorsión visual
- Ajuste a la cara de caucho de silicona líquida suave, flexible y moldeable para mejorar la comodidad del usuario
- Ajuste a la cara amplio, diseñado para minimizar los puntos de presión y proporcionar un ajuste eficaz sin apretar demasiado el arnés de cabeza
- La máscara interior de TPE con acabado mate ayuda a evitar el deslumbramiento en el interior de la visera
- 4/Paq.
Especificaciones
Respirador facial completo | |
Pequeño | |
FF-601F |