Learn More
3M™ Máscara completa reutilizable de ajuste frontal
La máscara completa reutilizable 3M™ cuenta con una visera panorámica que permite un campo de visión prácticamente sin restricciones. Compatible con los filtros 3M™ Serie DT, es adecuada para una amplia gama de usuarios y aplicaciones.
Marca:  3M™ 7100265236
977.67 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17766993
  • 1675.00€ / paquete de 4
Fecha estimada de envío: 17-02-2025
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Visera panorámica para permitir un campo de visión prácticamente sin restricciones
  • La visera está diseñada para minimizar la distorsión visual
  • Ajuste a la cara de caucho de silicona líquida suave, flexible y moldeable para mejorar la comodidad del usuario
  • Ajuste a la cara amplio, diseñado para minimizar los puntos de presión y proporcionar un ajuste eficaz sin apretar demasiado el arnés de cabeza
  • La máscara interior de TPE con acabado mate ayuda a evitar el deslumbramiento en el interior de la visera
  • 4/Paq.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Respirador facial completo
L
FF-603F