Learn More
OHAUS™ Frontier™ 5000 High Speed Centrifuge
Dependable high speed centrifuges, ideal for high-speed lab applications.
8355.00€ - 10435.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE, FCC
Refrigerado Sí
Pantalla 2-line, Backlit LCD
Sistema de accionamiento Direct, Brushless Induction Drive
Material Corrosion-resistant Stainless Steel Chamber with Polycarbonate/ABS Plastic Lid
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Vel. máx Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Vel. máx Precio Cantidad y disponibilidad  
30130229
Ver documentos
OHAUS™
83041047
30,000 rpm
10435.00€
cada uno
30130244
Ver documentos
OHAUS™
83041045
20,000 rpm
8355.00€
cada uno
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
CE, FCC
2-line, Backlit LCD
Corrosion-resistant Stainless Steel Chamber with Polycarbonate/ABS Plastic Lid
≤60 ±2 dB(A)
No
-20°C to 40°C
2 Years
Sí
Direct, Brushless Induction Drive
99 Programs
Yes
10 sec. to 99 hr. 59 min. 59 sec.
Centrífuga
Documentos
Product Certifications
Título del producto
OHAUS™ Frontier™ 5000 High Speed Centrifuge