Learn More
Ohaus™ Frontier™ 5000 Series Micro-Centrifuge
Dependable benchtop micro-centrifuge, ideal for high-speed laboratory applications.
Marca: Ohaus™ 30130868
4683.50 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21943" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Alta velocidad de funcionamiento para una amplia gama de aplicaciones de laboratorio esenciales, como preparación de ADN/ARN, ultrafiltración y muchas más.
- Los rotores de biocontención permiten examinar muestras peligrosas.
- Diseñadas pensando en la comodidad, cuentan con una interfaz intuitiva y con todos los parámetros clave accesibles de inmediato para la observación y el ajuste.
- El diseño compacto ahorra un valioso espacio en el laboratorio.
Especificaciones
21.953 x g | |
CEFCC | |
Microcentrífuga, RPM máx. 15200, RCF máx. 21953 × g, refrigerada | |
561,00 x 287,00 x 292,000 mm | |
561,00 mm | |
No | |
35,000 kg | |
Microcadena Frontier™ serie 5000 |
LCD retroiluminada | |
500 w | |
Centrífuga, Micro, 230 V, FC5515R | |
22,10 in | |
De 200 a 15 200 rpm | |
292,000 x 287,00 x 561,00 mm | |
De 10 s a 99 h 59 min 59 s continuo | |
230 V |