Learn More
Ohaus™ Frontier™ 5000 Series Multi-Function Centrifuge
Reliable and compact multi-function centrifuge, ideal for a variety of general laboratory applications.
Marca:  Ohaus™ 30130875
1595.41 EUR hasta el 2024-09-17
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 10.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15896752
  • 1740.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Centrífugas de uso general fiables y compactas de baja velocidad.
  • Las opciones de rotor estándar pueden procesar tanto tubos de fondo redondo como cónico (incluidos tubos de sangre comunes) y también se pueden adaptar fácilmente con accesorios para procesar tubos más pequeños.
  • Diseñadas teniendo en cuenta el funcionamiento cómodo, las centrífugas múltiples cuentan con una interfaz intuitiva.
  • El perfil compacto ayuda a ahorrar un valioso espacio en la mesa de trabajo.
Especificaciones
Especificaciones
4.427 x g
CEFCC
Multicentrífuga, RPM máx. 6000, RCF máx. 4427 x g
392,00 x 291,00 x 266,000 mm
392,00 mm
No
10,500 kg
Frontier™ serie 5000 Multi
LCD retroiluminada
100 w
Centrífuga, Multi, 230 V, FC 5706
15,40 in
De 200 a 6000 rpm
266,000 x 291,00 x 392,00 mm
De 10 s a 99 h 59 min 59 s continuo
230 V
Certificados
Ver productos accesorios