Learn More
Motic™ Placa de vidrio mate para platina mecánica
Descripción
- Para uso con la platina mecánica Motic™
- Tamaño aproximado: 140 × 114 mm
Información de órdenes
dimTipProducto
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Placa de vidrio mate |
| Para utilizar con (equipo) | Platina mecánica Motic™ |
| Longitud (imperial) | 10-1,3 cm (5 1/2 pulg.) |
| Longitud (métrico) | 140 mm |
| Cantidad | 1 unidad |
| Anchura (imperial) | 10-1,3 cm (4 1/2 pulg.) |
| Anchura (métrico) | 114 mm |