Learn More
Fisherbrand™ Portaobjetos de vidrio sodocálcico con margen mate
Click to view available options
Grosor (métrico):
1,1 mm
Tamaño de la unidad:
50 PCS
Descripción
- Dimensiones: aprox. 76 x 26 mm
- Se suministran en paquetes de 50
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) | 76 mm |
| Anchura (métrico) | 26 mm |
| Edges | 90 ° o ribete natural |
| Frosted | Margen |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Grosor (métrico) | 1,1 mm |
| Recubrimiento | Pulido |
| Cantidad | 50/Paq. |