Learn More
Thermo Scientific™ Portaobjetos mate, cortado
Tienda Epredia Productos
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
75 x 50 mm
76 x 26 mm
76 × 26 mm
Frosted:
20 mm
Totalmente mate
Cantidad:
100 piezas en papel
50/caja, 1000 en embalaje exterior
50/caja, 2000 en embalaje exterior del fabricante original del equipo
Superficie de escritura:
No
Sí
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 50
Beschreibung
- Fabricado con vidrio sodocálcico extrablanco de origen suizo
- Contenido de hierro reducido para una autofluorescencia baja
- Brillo verdoso reducido
- Transparencia perfecta y óptima garantizada
- Limpios, planos y aptos para su uso inmediato
Spezifikation
Spezifikation
| Longitud (métrico) | 75 mm |
| Anchura (métrico) | 50 mm |
| Frosted | 20 mm |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Grosor (métrico) | 1 mm |
| Certificaciones/conformidad | N/D |
| Recubrimiento | Sin revestimiento |
| Cantidad | 100 piezas en papel |
| Superficie de escritura | Sí |
| Dimensiones (L x An) | 75 x 50 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur