Learn More
Epredia™ Portaobjetos para microscopio mate, esmerilado de 45°
Los portaobjetos de calidad superior se fabrican mediante un proceso de limpieza exclusivo patentado cuyo objetivo es proporcionar resultados uniformes y facilidad de interpretación. Gracias a este proceso, los portaobjetos se pueden utilizar en aplicaciones rutinarias de histología y microbiología; ofrece frotis sanguíneos en forma de pluma de una nitidez uniforme y con buena morfología.
Marca:  Epredia™ AB00000112E01MNZ50
11.85 EUR hasta el 2025-06-13
Use el código promocional "24123" para aplicar la oferta.
Código de producto. 15545650
  • 16.90€ / paquete de 50
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Fabricado con vidrio sodocálcico extrablanco de origen suizo
  • Contenido de hierro reducido para una autofluorescencia baja
  • Brillo verdoso reducido
  • Transparencia perfecta y óptima garantizada
  • Limpios, planos y aptos para su uso inmediato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
76 mm
45°, esmerilado
Vidrio sodocálcico
Extrablanco
Sin revestimiento
Sí
26 mm
20 mm
1 mm
ISO8037/I
50/caja, 1000 en embalaje exterior
76 x 26 mm
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Epredia™ Portaobjetos para microscopio mate, esmerilado de 45° >