Learn More
Epredia™ Portaobjetos para microscopio mate, esmerilado de 90°
Tienda Epredia Productos
Click to view available options
Grosor (métrico):
0,8 - 1,0 mm
1 - 1,2mm
Frosted:
20mm
Cantidad:
50/caja, 2000 en embalaje exterior
Superficie de escritura:
Sí
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Descripción
- Fabricado con vidrio sodocálcico extrablanco de origen suizo
- Contenido de hierro reducido para una autofluorescencia baja
- Brillo verdoso reducido
- Transparencia perfecta y óptima garantizada
- Limpios, planos y aptos para su uso inmediato
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) | 76 mm |
| Anchura (métrico) | 26 mm |
| Frosted | 20mm |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Grosor (métrico) | 1 - 1,2mm |
| Recubrimiento | Sin revestimiento |
| Cantidad | 50/caja, 2000 en embalaje exterior |
| Superficie de escritura | Sí |
| Dimensiones (L x An) | 76 x 26 mm |