Learn More
JULABO™ Immersion Cooler, FT Series
Primarily used for countercooling open bath circulators to ambient temperature or below as well as for rapidly cooling liquids. JULABO™ immersion coolers have a small footprint and represent an economic solution preventing tap water usage for cooling.
2835.00€ - 9430.00€
Especificaciones
Descripción | Refrigerador de inmersión FT |
---|---|
Tensión | 115/230 V |
Código de producto | Marca | Intervalo de temperatura | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Intervalo de temperatura | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10334191
|
JULABO™
9650820 |
De − 20 a + 30 °C | Sonda de inmersión de 9 × 4 cm (L × diám.) |
2835.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10296302
|
JULABO™
9650892 |
De − 90 a + 30 °C | Sonda de inmersión flexible de 65 × 1,5 cm (L × diám.); sensor externo Pt100 |
9430.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10264011
|
JULABO™
9650840 |
De − 40 a + 30 °C | Sonda de inmersión de 12 × 5 cm (L × diám.) |
4215.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10028782
|
JULABO™
9650842 |
De − 40 a + 30 °C | Sonda de inmersión de 12 × 5 cm (L × diám.); sensor externo Pt100 |
4645.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11994818
|
JULABO™
9650890 |
De − 90 a + 30 °C | Sonda de inmersión flexible de 65 × 1,5 cm (L × diám.) |
8545.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Rapid cooling of liquids down to low temperatures
- Counter-cooling of liquids in combination with heating circulators
- Environmentally friendly by saving precious tap water
- User-friendly operation and handling
- Compact design, small footprint
- Dry ice substitution
Especificaciones
Refrigerador de inmersión FT | |
115/230 V |