missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FTO Antibody, DyLight 755, Novus Biologicals™

Código de producto. 18707332 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18707332 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18707332

Marca: Novus Biologicals NB11060935IR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

FTO Polyclonal antibody specifically detects FTO in Human, Mouse, Chicken, Primate samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoblot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FTO
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoblot
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 755
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen alpha-ketoglutarate-dependent dioxygenase FTO, EC 1.14.11.-, fat mass and obesity associated, Fat mass and obesity-associated protein, KIAA1752protein fto, MGC5149
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide within the C-terminal region (residues 400-505) of the human FTO protein. [Swiss-Prot# Q9C0B1]
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Lipid and Metabolism, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 79068
Especies diana Human, Mouse, Chicken, Primate
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.