Learn More
Tocris Bioscience™ FTY 720
Potent S1P receptor agonist; also immunosuppressant
147.00€ - 544.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Agonist |
---|---|
Proteínas objetivo | Sphingosine-1-phosphate Receptor |
CAS | 162359-56-0 |
Fórmula molecular | C19H33NO2.HCl |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 343.93g/mol |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18792168
|
Tocris Bioscience™
6176/10 |
10 mg |
147.00€
10 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18761508
|
Tocris Bioscience™
6176/50 |
50 mg |
544.00€
50 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
S1P receptor agonist; undergoes phosphorylation by sphingosine kinase 2, which then binds S1P1,3,4 and 5 receptors (EC50 values are 0.3 - 0.6 nM for S1P1, 4 and 5 and ∽3 nM for S1P3). Immunosuppresant; sequesters lymphocytes in lymph nodes, reducing autoimmune response. Suppresses the development of EAE (an in vivo model of MS). Orally bioavailable and blood-brain barrier permeable.Especificaciones
Agonist | |
162359-56-0 | |
343.93g/mol | |
Almacenar a –20°C |
Sphingosine-1-phosphate Receptor | |
C19H33NO2.HCl | |
Fingolimod, Gilenya | |
Sphingosine-1-phosphate Receptor Agonists |
Para uso exclusivo en investigación