Learn More
SP Bel-Art™ Protectores faciales de cobertura total con antivaho
158.50 EUR hasta el 2024-07-31
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Protectores faciales de cobertura total con antivaho SP Bel-Art™
Descripción
- Su diseño amplio y envolvente proporciona una cobertura para toda la cara con una visibilidad sin restricciones.
- Ayudan a proteger la cara de posibles peligros como polvo, suciedad, patógenos, aerosoles y líquidos.
- El revestimiento antivaho de la superficie interior evita que se empañen para tener una visión clara.
- Cómodas; adecuadas para llevarlas durante un periodo prolongado.
- La protección de espuma superior gruesa proporciona una distancia entre el usuario y el protector.
- Zona de visualización de plástico PET transparente; retire la película protectora antes de su uso.
- Protector desechable; de un solo uso
- Los protectores faciales con cobertura total con antivaho no han sido aprobados por la FDA.
- El producto ha sido autorizado por la FDA en virtud de una EUA para su uso por el personal sanitario como equipo de protección personal.
- Este producto solo está autorizado durante la declaración de las circunstancias que justifican la autorización del uso de emergencia en virtud de la sección 564(b)(1) de la Ley, 21 USC 360bbb-3(b)(1), a menos que la autorización se rescinda o se revoque antes.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | CE |
Altura (imperial) | 9 in |
Altura (métrico) | 23 cm |
Grosor (métrico) | 0,36 mm |
Anchura (imperial) | 13 in |
Anchura (métrico) | 33 cm |
Revestimiento de lente | Revestimiento antivaho |
Tipo de producto | Protectores faciales de cobertura total |
Cantidad | 20/paquete |
Desechables | Sí |